Documenti fondamentali
06030
Sigma-Aldrich
2-Propene-1-thiol
technical, ~60% (GC)
Sinonimo/i:
Allyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.14
Beilstein:
1697523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~60% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4765 (lit.)
P. eboll.
67-68 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yeşeren Saylan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
Hemoglobin is an iron carrying protein in erythrocytes and also an essential element to transfer oxygen from the lungs to the tissues. Abnormalities in hemoglobin concentration are closely correlated with health status and many diseases, including thalassemia, anemia, leukemia, heart