548715
4-tert-Butylbenzyl mercaptan
Sinonimo/i:
4-tert-Butylbenzenemethanethiol, 4-tert-Butylbenzylthiol, 4-tert-Butylphenylmethanethiol, p-tert-Butylbenzenemethanethiol, p-tert-Butylbenzyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.5430 (lit.)
Livello qualitativo
P. ebollizione
102-103 °C/3.1 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C11H16S/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
UIYKSYBJKIMANV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Stereoselective thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition
- Nucleophilic substitution reactions
- Urea-catalyzed trans-thioesterification
- Sc-catalyzed Michael addition
- Copper-catalyzed decarboxylative cross-coupling
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
162.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)