771902
Phenyl vinyl ether
97%
Sinonimo/i:
(Ethenyloxy)benzene, Phenoxyethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
NHOGGUYTANYCGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)