Documenti fondamentali
413496
Sigma-Aldrich
Dodecyl vinyl ether
98%
Sinonimo/i:
Lauryl vinyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4382 (lit.)
P. ebollizione
117-120 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC=C
InChI
1S/C14H28O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
LAYAKLSFVAPMEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis of ABA Type Block Copolymers of Poly (Ethylene Glycol) and Poly (Dodecyl Vinyl Ether): Research on cationic polymerization of dodecyl vinyl ether yielding ABA type block copolymer, used as surfactant in emulsion polymerization (YH Gursel, A Sarac, BF Senkal, 2014).
  • A sustainable polymer and coating system based on renewable raw materials: Focus on monomers like methoxybutenolide and dodecyl vinyl ether derived from biomass, used as a biobased crosslinker (JGH Hermens, T Freese, G Alachouzos, ML Lepage, 2022).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)