Documenti fondamentali
375241
Sigma-Aldrich
Propyl vinyl ether
99%
Sinonimo/i:
1-(Ethenyloxy)propane, 1-(Vinyloxy)propane, n -Propyl vinyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °F
contiene
0.1% potassium hydroxide as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCOC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
OVGRCEFMXPHEBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
O Schalk et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(45), 11105-11112 (2015-10-23)
A series of different alkyl vinyl ethers is investigated to decipher the possible reaction channels upon photoexcitation to the π3s-Rydberg and the ππ*-valence state at 200 nm using time-resolved photoelectron spectroscopy and on-the-fly time-dependent density functional theory dynamics simulations. The