182729
Poly(methyl vinyl ether) solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Methyl Vinyl Ether Polymer
About This Item
Formula condensata:
(C3H6O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.03 atm ( 20 °C)
Livello qualitativo
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
Temp. transizione
Tg −31 °C
Densità
1.03 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Poly(methyl vinyl ether) solution can be used asa precursor to synthesize thermosensitive microgels.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
182729-1KG | 4061826714478 |
182729-500G | 4061833595190 |
182729-25G | 4061838755940 |