Documenti fondamentali
182680
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl formal)
powder
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Temp. transizione
Tg 108 °C
Densità
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)