181315
Poliacrilonitrile
average Mv 150,000
Sinonimo/i:
Vinyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mv 150,000
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.514
Temp. transizione
Tm 317 °C
Tg 85 °C
Densità
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La molecola di PAN contiene forti gruppi nitrile polari. È relativamente insolubile in natura. Le fibre di carbonio a base di PAN possiedono una resistenza molto elevata rispetto ad altri precursori polimerici. Se sottoposto a trattamento termico, il PAN può produrre un′elevata resa di carbonio con una struttura molecolare termostabile ed estremamente orientata, simile alla grafite. La produzione di fibre di carbonio a partire da fibre a base di PAN richiede tre processi: la stabilizzazione, la carbonizzazione e la grafitizzazione.
Applicazioni
Il poliacrilonitrile (PAN) è impiegato come precursore del carbonio polimerico per formare fibre di carbonio, materiali in carbonio attivo ottenuti con elettrofilatura dotati di meso-macro pori e additivi a base di nero di carbonio.Questi prodotti vengono successivamente adoperati nella conservazione dell′idrogeno, nella schermatura elettromagnetica, in elettrochimica e nei processi di separazione. Può trovare impiego nei materiali compositi in nanotubi di carbonio a parete singola a base di PAN.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber.
Polymer Degradation and Stability, 92(8), 1421-1432 (2007)
Superior prospect of chemically activated electrospun carbon fibers for hydrogen storage
Mat. Res. Bul., 44(9), 1871-1878 (2009)
The improved electrical conductivity of carbon nanofibers by fluorinated MWCNTs.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 15(5), 699-702 (2009)
Prevention of dialysis-related amyloidosis using the polyacrylonitrile AN69 membrane.
Contributions to nephrology, 112, 137-144 (1995-01-01)
Polyacrylonitrile single-walled carbon nanotube composite fibers.
Advanced Materials, 16(1), 58-61 (2004)