418870
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Formula condensata:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
1.9 carboxyl groups per molecule
PM
average Mn ~3,800
Composizione
acrylonitrile, 8-12 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
Viscosità
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
Numero di acido
28
Temp. transizione
Tg −66 °C (DSC)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
Caratteristiche e vantaggi
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
418870-100ML | 4061838224453 |
418870-250ML | 4061832091341 |