Documenti fondamentali
182850
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-acrylonitrile)
average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CN)]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
pellets
PM
average Mw ~165,000 by GPC
Composizione
acrylonitrile, 25 wt. %
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Hygienic chemical studies on plastics (II). Residual acrylonitrile in ABS resin or AS resin and its migration into water (author's transl)].
T Tatsuno et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (97)(97), 93-97 (1979-01-01)