Documenti fondamentali
446521
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,3-phenylene)isophthalamide]
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediamine-1,3-benzenedicarbonyl dichloride copolymer, 1,3-Benzenediamine-isophthalyl chloride copolymer, m -Diaminobenzene-isophthaloyl chloride copolymer, m -Phenylenediamine-isophthaloyl chloride copolymer
About This Item
Formula condensata:
(C14H14N2O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
>371 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMF-LiCl: soluble
Densità
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C8H8N2O2.C6H6/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H2,9,11)(H2,10,12);1-6H
FTTVLDNWOCMNMX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in heat and flame protective clothing. Electrical insulating paper requiring high temperature stability.
Proprietà fisiche
Does not melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)