47427-U
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 524.1,524.2
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Analita
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.