Documenti fondamentali
47932
Supelco
EPA 502/524.2 VOC Mix
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 502.2,524.1,524.2
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EPA 502/524.2 VOC Mix can be used for identifying and quantifying volatile halogenated organics and other volatile organics in drinking water. The analyst may be better equipped to choose between gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC) as a preferred method of quantification. For US only, for EU: Cat. No. 32813.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromochloromethane
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Bromomethane
    Butylbenzene
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Carbon tetrachloride
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    1,3-Dichloropropane
    2,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloro-1-propene
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Naphthalene
    Propylbenzene
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,2,3-Trichloropropane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    1,2,4-Trichlorobenzene
    Cumene
    1,3,5-Trimethylbenzene solution
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Cymene
    p-Xylene
    Vedi tutto (59)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)