506508
EPA CLP Semivolatile Calibration Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
US EPA/CLP 8270 (Mar ′90, Dec ′90, Aug ′91 Statement of Work)
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?