主要文件
59531-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
别名:
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 Supelguard 柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L68
產品線
SUPELCOSIL
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 1 kit
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
腳註
套装包括一个保护柱芯、一个独立式柱套、一根连接管、2 个接头螺母和密封垫圈。
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)