主要文件
59541-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
别名:
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 Supelguard 柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L68
產品線
Superdex®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 2 ea
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Superdex is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)