主要文件
55205
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
别名:
Supelguard 保护检测盒支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
产品名称
直连式保护柱套, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
材料
stainless steel housing
接頭
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
10-32 female Valco
相容性
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Connects guard column directly to a modular analytical column.
腳註
用于 3.0、4.0 和 4.6mm 内径的 Supelco 色谱柱。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)