Merck
C5753
Sigma-Aldrich
叶绿素a
from spinach
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H72MgN4O5
CAS号:
分子量:
893.49
Beilstein:
3586237
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171506
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
生物源
spinach
品質等級
化驗
≥85% (HPLC)
形狀
powder
雜質
chlorophyll b, essentially free
&epsilon ;(消光係數)
10.6-11.8 × 104 at 428 nm in diethyl ether (vs. 11.17 × 104, lit.)
8.2-9.1 × 104 at 662 nm in diethyl ether (vs. 8.63 × 104, lit.)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI 密鑰
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叶绿素a是显绿色或蓝色的重要捕光色素,存在于植物细胞叶绿体的光合膜中。它在光系统I和II中被用作天线色素。
應用
叶绿素a已用于:
  • 研究大豆籽不同种子颜色和成熟阶段的类胡萝卜素组分的变化情况
  • 研究通过高光谱成像得到的叶绿素分布图进行植物氮缺乏的无损诊断
  • 作为荧光分光光度法测定黄河水样中分析物浓度的标准品
  • 作为海藻中提取的叶绿体色素进行高效液相色谱(HPLC)技术定量分析的标准品
  • 环境友好方式培育的青辣椒中脱镁叶绿素a的鉴定
  • 探测不同类型的一氧化氮(NO)
已有研究描述了天然捕光色素蛋白复合体IIb(LHCIIb)的收集方法。
生化/生理作用
叶绿素a与CP47和CP43蛋白结合,形成光系统II反应中心的核心天线。在光系统I中,叶绿素a的结合位点包括跨膜多肽。叶绿素合成稀少和密度过低会导致植物叶子缺氮。
包裝
安瓿瓶装。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Nondestructive diagnostics of nitrogen deficiency by cucumber leaf chlorophyll distribution map based on near infrared hyperspectral imaging
Ji-Yong S, et al.
Sci. Hortic., 138, 190-197 (2012)
Carotenoid components in soybean seeds varying with seed color and maturation stage
Monma M, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 58(5), 926-930 (1994)
Photobiology: The Science of Life and Light (2007)
Lockhart and Wiseman?s Crop Husbandry Including Grassland, 985(2), 101e113-101e113 (2014)
Pheophytin a and Chlorophyll a Identified from Environmentally Friendly Cultivation of Green Pepper Enhance Interleukin-2 and Interferon-gamma in Peyer?s Patches ex Vivo
Pyo MY, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 36(11), 1747-1753 (2013)