Merck
PHR1239
Supelco
β-胡萝卜素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
β,β-胡萝卜素, 维生素原 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56
CAS号:
分子量:
536.87
Beilstein:
1917416
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1065480
API 家族
carotenes
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI 密鑰
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
β-胡萝卜素是抗氧化剂,是一种最重要的类胡萝卜素,也是维生素A的来源。大量存在于水果和蔬菜中,还可用作食品补充剂和着色剂。
應用
β-胡萝卜素可作为药物参考标准品,通过各种色谱技术测定血清、血浆样品、水果和蔬菜中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
维生素原 A,即 β-胡萝卜素能分类作为抗氧化剂的最重要的原因就是它可以在体外抑制自由基引发的过氧化。然而,它在体内究竟表现为抗氧化剂或是促氧化剂却取决于细胞环境。它可以降低许多癌症的发病率,却会增加吸烟者患肺癌的几率。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC0284。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.9 °F - closed cup
閃點(°C)
103.3 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous determination of retinol, alpha-tocopherol and beta-carotene in serum by isocratic high-performance liquid chromatography
Arnaud J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 572(1-2), 103-116 (1991)
High-performance liquid chromatographic method for routine determination of vitamins A and E and beta-carotene in plasma
Lee BL, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 581(1), 41-47 (1992)
Determination of alpha and beta-Carotene in Fruit and Vegetables by High Performance Liquid Chromatography
Wilson AM, et al.
Can. Inst. Food Sci Technol. J., 15(3), 165-169 (1982)
Angélica M Jaramillo et al.
PloS one, 13(12), e0209702-e0209702 (2018-12-29)
The most commonly used method for measuring carotenoid concentration is high-performance liquid chromatography (HPLC). Nevertheless, easier, quicker, and less costly proxy methods exist. We aimed to determine the diagnostic performance of several proxy methods: the spectrophotometer, iCheck Carotene, and near-infrared
Beta-carotene and the application of transcriptomics in risk--benefit evaluation of natural dietary components
Keijer J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1740(2), 139-146 (2005)
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide