主要文件
59172
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
agency
suitable for USP L68
品質等級
特點
endcapped: no
製造商/商標名
SUPELCOSIL
標籤範圍
12.5% carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 10 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.4 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
pH值範圍
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Suplex pKb-100 与 SUPELCOSIL LC-ABZ 色谱柱键合有相同的官能团。这些特殊去活化色谱柱的区别在于 Suplex pKb-100 未进行封尾,而 SUPELCOSIL LC-ABZ 进行了封尾。Suplex pKb-100 未封尾,用于强碱性化合物分离时有着更好的效果,而 LC-ABZ 则在样品中含有酸和/或两性离子时表现更佳。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1