55058
1 of 10
58267
不锈钢进气过滤器
59277
Slip-On进气过滤器
A437
瓶底过滤头/沉子
55061
流动相储存系统
56705
入口过滤器组件
Supelco
1.00063
醋酸(冰)100%
Z685070
Ace sparger with hose barb
1.00030
乙腈
55060-U
Z685046
pkg of 1 ea
Upchurch Scientific, Inc A-435
28 mm
2 μm
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
22999
Valco® 二通连接件
22041
连接头
55062
用于流动相储液瓶的盖子
Sigma-Aldrich
Z223719
Aldrich® mini gas bubbler