主要文件
55060-U
流动相储存系统
bottle size 1 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
瓶尺寸
1 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该系统完全由惰性部件构成:玻璃、Tefzel、PEEK 以及 PTFE TFE。包括 10 英尺/3 米长的 1/8 英寸外径的 PTFE 管,PEEK 材质置于瓶底的过滤器,插头以及 1 或 2 升的带安全涂层的玻璃瓶。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
更換零件
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1