55061
1 of 10
58093
Aura 流动相过滤器/脱气器装置
55062
用于流动相储液瓶的盖子
55060-U
流动相储存系统
Z680516
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
Sigma-Aldrich
Z543845
VerSA-Flow™ delivery cap
Supelco
1.03830
HPLC-bottle adapter with 3 tube connections ID 3.2 mm, solvents supply
55023
Z680397
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
58062-U
Supelco ® 流动相过滤装置 2
Z680427
2 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
58061
Supelco® 流动相过滤装置 1
58064
漏斗基座和阻挡器
58074
过滤装置 1 的抽滤瓶
CLS13951L
Pyrex® 圆形培养基存储瓶和可重复使用的螺旋盖
58086
PTFE Filter Membranes