主要文件
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
别名:
1.5UM PTFE FILTER MEMBRANES, 47MM, PK10
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
产品名称
PTFE Filter Membranes, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
材料
PTFE filter membrane
包裝
pkg of 10 pack
直徑
47 mm
孔徑
1.5 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)