58267
1 of 10
59277
Slip-On进气过滤器
56705
入口过滤器组件
22041
连接头
Supelco
22999
Valco® 二通连接件
A437
瓶底过滤头/沉子
803410
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit
56706
适用于 UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ 溶剂过滤器的过滤杯
55058
58420-U
Valco® 柱前过滤器
47135
阿斯巴甜
2 μm
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
58062-U
Supelco ® 流动相过滤装置 2