Key Documents
56705
入口过滤器组件
pore size 10 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
Tefzel® unit (fittings included)
polyethylene filter
描述
UHMWPE Bottom-of-the-Bottle
solvent filter assembly
特點
replaceable frits
製造商/商標名
Upchurch Scientific, Inc A-426
孔徑
10 μm
一般說明
10μm 入口过滤器 - 此 Upchurch 装置不含金属,由旋入 Tefzel 固定装置的 10μm 可更换超高分子量聚乙烯过滤器组成。该装置通过无凸缘的 Tefzel 接头(已包括)连接到入口管路。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)