Merck
54331-U
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE 小柱
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PTFE frit
glass hardware
品質等級
特點
endcapped
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 30
標籤範圍
17% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
6 mL
基質
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
  • 多点键合,十八烷基 (17%C)(封端)
  • 非常适用于从含水环境样品中净化、萃取和浓缩污染物
  • 更高的 17%C 含量可得到更大的键合能力以及更高的回收率
  • 更高的碳含量也可提供更好的耐极端 pH 条件的性能
  • 用于从废物中提取除草剂、杀真菌剂和杀虫剂
法律資訊
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
实验方案
A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
Chromatograms
application for HPLC