agency
suitable for EPA 1613
產品線
ENVI™
包裝
pk of 24
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
直徑
47 mm
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(饮用水)
样品基质相容性:水溶液(饮用水)
- 等同于 ENVI-18 和 ENVI-8 填充床固相萃取吸附剂的固相萃取膜
- 内含 C18 或 C8 改性二氧化硅颗粒的多孔玻璃纤维膜。
- 从饮用水样品中提取有机污染时,比 PTFE 圆片的流速更快,堵塞更少
- 典型应用包括多环芳烃 (PAH)、多氯联苯 (PCB)、邻苯二甲酸酯、半挥发性有机物、百草枯和杀草快、农药和除草剂
法律資訊
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门