主要文件
57173
Supelco
ENVI-Disk 固定装置
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
品質等級
應用
food and beverages
相容性
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
一般說明
ENVI-Disk 固定装置与 47mm ENVI-DSK 固相萃取圆盘配合使用。
该固定装置的独特设计可以牢固地将每个圆片安装到位,不会产生皱折和撕裂。螺旋夹使圆片受到均匀的压力,并能提供密封表面,从而防止渗漏 — 弹簧夹具无法提供 ENVI-Disk 固定装置的密封完整性。
该装置包括 1L 的样品过滤杯、螺纹螺旋夹、PTFE 圆片支撑件以及带真空连接紧固件的 PTFE 过滤器基座/接头。该过滤器基座可以安装到任何带 40/35 锥形磨砂玻璃瓶颈的 1L 烧瓶上。使用 25×250mm 试管收集圆片的洗脱液。
使用该固定装置时,将基座/接头放置在 1L 烧瓶上,并将 ENVI-DSK 置于基座的圆片支撑件中央。松开螺旋夹安装漏斗,然后拧紧以固定该装置。将基座/接头连接到真空源,该装置即准备就绪。
法律資訊
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)