材料
polypropylene tube
品質等級
產品線
Supelclean™
成份
bed wt., 400 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
1149 m2/g
容積
1 mL
基質
Amorphous Carbon Molecular Sieve (CMS)
基質活性組
carbon phase
孔徑
0.782 mL/g pore volume
27.2 Å pore size
密度
2.27 g/mL
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
一般說明
保留机制: 反相
样品基质相容性: 水溶液(饮用水、地面、废水)
- 开发和设计用于从饮用水和地下水等含水样品中固相萃取高极性化合物
- 在反相条件下使用时,对非极性和极性基质中有机极性和非极性化合物的极端亲和力
- 与传统石墨化炭黑 (GCB) 不同(例如,Supelclean ENVI-Carb),其呈颗粒状且易碎,ENVI-Carb Plus 由强高表区域球形颗粒组成。
- 高极性化合物回收示例(≥70%),包括(但不限于)乙酰甲胺磷 (logP =-0.85)、苯酚 (logP = 1.51)、1,4-二氧六环 (logP =-0.27) 和氨基乙二酰 (logP =-1.2)。
- 与 SPE 真空歧管、公鲁尔接头(目录号:25064-U),母鲁尔接头(目录号:21015),需要空的 SPE 管,但不随附。
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEGlobal Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
54812-U | 4061835511624 |