Key Documents
29443-U
Supelco
经过认证的玻璃内衬管,适合 8×40mm 压盖瓶
volume 0.2 mL (200 μL), clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass insert (with plastic bottom spring)
描述
Mandrel precision point
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
6 mm × 29 mm
容積
0.2 mL (200 μL)
接頭
thread for 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)