主要文件
SU860066
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
conical clear glass (with bottom spring)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
6 mm × 29 mm
容積
0.1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)