主要文件
29445-U
Supelco
经过认证的玻璃内衬管,适合 8×40mm 压盖瓶
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass insert (with plastic bottom spring)
描述
conical precision point
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
5 mm × 30 mm
容積
100 μL
接頭
thread for 8 mm
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)