主要文件
29433-U
Supelco
经过认证的 8×40mm 样品瓶(包括瓶盖)
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
特點
closure type polyethylene cap
包裝
pkg of 250 ea
外徑 × 高度 × 內徑
8 mm × 40 mm × 6 mm
容積
1 mL
接頭
plug for 8 mm
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)