材料
clear glass insert (with plastic bottom spring)
描述
conical precision point
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
5 mm × 36 mm
容積
0.2 mL (200 Å3)
接頭
thread for 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3