主要文件
33320-U
Supelco
用于 Waters 96 孔转盘的 8×40mm 样品瓶
volume 1 mL, clear glass vial, O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
描述
closure (not included)
包裝
pkg of 200 ea
外徑 × 高度
8 mm × 40 mm
容積
1 mL
接頭
plug for 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该样品瓶专用于 Waters WISP™ 96 孔自动进样器。可选择透明的 1 类硼硅酸盐玻璃材质。该类样品瓶的特点在于瓶壁更厚,因此样品处理更安全。
请单独订购瓶盖。
法律資訊
Waters is a registered trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)