材料
amber glass vial (with marking spot)
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
These standard and large opening vials [crimp top, 1.5 mL, amber glass (with marking spot), 11.6 x 32 mm] are used with aluminum seals. The 11 mm aluminum seals have 6 mm openings.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
其他說明
样品瓶内径因制造商而不同。只有下列产品号的内插管与此类广口样品瓶兼容。
- SU860067 PK100 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内插管
- 854988 PK1000 0.1mL 6×31mm 锥形玻璃内插管
- SU860066 PK100 0.1mL 6×28mm 带底部支架的锥形玻璃内插管
- 854110 PK1000 0.1mL 6×28mm 带底部支架的锥形玻璃内插管