主要文件
Z369802
Sigma-Aldrich
Stat-Matic 洗板机
8-port Manifold
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene plate
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Tricontinent 0822
尺寸
8 wells
顏色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
从外部储存器快速、方便、准确地填充或清洗微孔板。全惰性聚丙烯和玻璃结构,带有 PTFE 柱塞。通过插入 100、200 或 250μL 的垫片来设置歧管,并一次分装到 8 个孔中(间距设置为 96 孔板)。
  • Polypropolyene
  • Non-sterile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)