主要文件
M2781
Sigma-Aldrich
多孔板洗涤器/分配器歧管
12 position, straight
别名:
Plate Washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.22
無菌
non-sterile
顏色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于 96 孔多孔板
  • 一次分配或吸取培养基,或清洗整行或整列
  • 鲁尔接头
  • 不锈钢和 PTFE 结构,易于清洁和高压灭菌
  • 可选重复试剂盒提供连续操作能力
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)