主要文件
Z370819
Scienceware ®复制器,96孔
polycarbonate
别名:
plate replicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.22
材料
polycarbonate
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37876-0002
一般說明
一个简单的动作即可完成繁琐的96孔印迹过程。 该独特产品中的96 “开放式”移液器吸头可适合于所有类型的孔板,从平型、V型或圆形孔板到0.2 mL薄壁PCR板和管。该复制器可适配于任何标准配置的96孔板,并从每个孔中吸取约10 μL。 然后将转移物转移到杂交膜或琼脂表面。 适用于rDNA文库、菌落杂交技术,噬菌体分型等的复制。
  • 可高压灭菌
  • 聚丙烯
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)