主要文件
BR704526
BRAND® 8通道多联装置
polypropylene, for QuikSip, BT-Aspirator
别名:
QuikSip, 分液器, 瓶口分液器, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polypropylene
特點
autoclavable
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 704526
一般說明
BRAND的QuikSip瓶盖抽吸器专为安全、快速抽吸生物、食品化学和医学中常用的实验室液体而设计。使用从多孔板吸气的8通道歧管。
應用
展望
特點和優勢
概述:
  • 安全去除上清液(每次柱塞冲程最多25ml),例如生物溶液、营养介质、极性溶剂、水溶液。
  • 无需真空泵即可工作。
  • Fingertip真空控制使用细胞培养装置。
  • 用于一次性移液头,微量移液器和玻璃巴斯德移液器。
  • 细胞培养的适配器和吸管在121°C (2bar),符合DIN EN 285,点胶筒和泵单元不可高压灭菌。
使用限制:
  • 蒸汽压力可达500 mbar
  • 密度可达2.2 g/cm³
  • 使用范围:+15°C至+40°C
  • 粘度500 mm²/s(动态粘度[mPas] =运动粘度[mm²/s] x密度[g/cm³])
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)