主要文件
CLS4930
Costar ® 真空吸引器
hand-held vacuum aspirator
别名:
Vacuum Aspiration Device
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.11
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Corning 4930
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
手持式真空抽吸装置有多种配件可用于去除上清液。本设备通过管状接头连接至实验室真空供应装置。指尖控制真空降低了丢失宝贵样本的风险。
与移液器枪头、巴斯德移液器或以下任何抽吸器附件一起使用。装置配备一次性移液器吸头的单通道适配器。
法律資訊
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)