Merck
SMB00135
Sigma-Aldrich
Candidone
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24O4
CAS号:
分子量:
352.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(OC)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1C\C=C(\C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24O4/c1-14(2)10-11-16-19(24-3)13-20(25-4)21-17(23)12-18(26-22(16)21)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,13,18H,11-12H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
JYESOAFLKFHYHP-SFHVURJKSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)