Merck
PHR1858
Supelco
黄豆甙元
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
黄豆苷元, 4′1,7-二羟基-异黄酮, 7-羟基-3-(4-羟基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮, 7-羟基-3-(4-羟基苯基)色酮, 异金司他丁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O4
CAS号:
分子量:
254.24
Beilstein:
231523
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1162421
API 家族
daidzein
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
package of 100 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI 密鑰
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
大豆异黄酮对二甲基苯并蒽 (DMBA) 诱导的肝细胞氧化损伤有保护作用。DMBA 下调的过氧化氢酶和超氧化物歧化酶活性可被大豆苷元恢复。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB0087。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
相關產品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)