产品名称
利培酮, ≥98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥5 mg/mL
起源
Johnson & Johnson
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
InChI 密鑰
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 研究其对骨形成和分化的影响
- 研究利多酮(RIS)剂量与自闭症谱系障碍(ASD)儿童患者的血浆利多酮水平之间的关系
- 逆转诱导小鼠精神分裂症样行为
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.