Merck
PHR1631
Supelco
利培酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
利培酮, R 64,766
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27FN4O2
分子量:
410.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 1137
traceable to Ph. Eur. R1000600
traceable to USP 1604654
API 家族
risperidone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
InChI 密鑰
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
利培酮是一种新的中枢 5-羟色胺 2 和多巴胺 D2 拮抗剂。它用于治疗痴呆期引起的激越、攻击行为和精神病。它是精神抑制药。它也是一种非典型抗精神病药物,用于治疗精神分裂症。
利培酮是一种精神药物,属于苯并异恶唑衍生物类化合物,通常用于治疗精神分裂症。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案
應用
利培酮可用作药物参考标准品,用于通过比色技术和反相高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品(在它们可用的情况下)。
其他說明
本有证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见分析证书。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAC2895。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
RP-HPLC estimation of risperidone in tablet dosage forms
Baldania.LS, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(4), 494-494 (2008)
A randomized placebo-controlled trial of risperidone for the treatment of aggression, agitation, and psychosis of dementia.
Brodaty H
The Journal of Clinical Psychiatry, 64(2), 134-143 (2003)
A comparison of risperidone and haloperidol for the prevention of relapse in patients with schizophrenia.
Csernansky JG
The New England Journal of Medicine, 346(1), 16-22 (2002)
The D2 dopamine receptor occupancy of risperidone and its relationship to extrapyramidal symptoms: a PET study.
Kapur S
Life Sciences, 57(10), PL103-PL107 (1995)
A Canadian multicenter placebo-controlled study of fixed doses of risperidone and haloperidol in the treatment of chronic schizophrenic patients.
Chouinard G
Journal of Clinical Psychopharmacology, 13(1), 25-40 (1993)