Merck
PRI001
Sigma-Aldrich
前脂肪细胞分离试剂盒
Sufficient for 5 g of tissue
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
用途
sufficient for 5 g tissue
包裝
pkg of 1 kit
儲存條件
protect from light
技術
protein purification: suitable
tissue culture: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
前脂肪细胞分离试剂盒提供从脂肪组织中分离血管基质成分的试剂和工具。将获得的血管基质成分在组织培养板上培养,可使前脂肪细胞贴附生长。用分化诱导组分(DIF001, 3T3-L1分化试剂盒)处理后,前脂肪细胞可保留增殖并分化成为脂肪细胞的能力。这种前脂肪细胞可用于研究脂肪生成过程,分化的脂肪细胞可用于研究脂解、内分泌活性、细胞信号传导和代谢障碍。
應用
从脂肪组织中分离前脂肪细胞。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)