Merck
MAK313
Sigma-Aldrich
脂肪细胞代谢分解检测试剂盒
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
應用
pharmaceutical
檢測方法
colorimetric
fluorometric
相關疾病
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases; cancer
儲存溫度
−20°C
一般說明
肥胖症是由于过多能量以脂肪组织的形式贮存在体内而产生的一种慢性疾病。肥胖症是2型糖尿病、心血管疾病和癌症等多种疾病的高危因素。脂肪分解或脂解作用是脂肪代谢中的一个高度调节过程,甘油三酯在该过程中被分解为甘油和游离脂肪酸。快速、稳健和精确的细胞培养物脂肪分解定量方法,在研究和药物发现中是非常实用的工具。
特點和優勢
兼容高通量操作系统。
適合性
适用于细胞培养中脂肪溶解定量。
原則
该脂肪溶解测定试剂盒直接测量培养细胞中脂肪溶解期间释放的甘油。这种均相测定法使用单一工作试剂,将甘油激酶、甘油磷酸氧化酶和显色反应合并在一步中,得到比色法 (570 nm)/荧光法(λex = 530/ λem = 587 nm)产物,与存在的甘油成比例。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Saveta G Mladenova et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 707507-707507 (2021-09-07)
Obesity is a persistent and continuously expanding social health concern. Excessive fat mass accumulation is associated with increased risk of chronic diseases including diabetes, atherosclerosis, non-alcoholic steatohepatitis, reproductive dysfunctions and certain types of cancer. Alchemilla monticola Opiz. is a perennial