主要文件
528877
Millipore
聚乙二醇
6000, Molecular Biology Grade
别名:
聚(乙二醇), PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 7568
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 200 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
吸收
≤0.1 at 280 nm
≤0.2 at 260 nm
異物活動
DNase, proteases, RNase, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在气相色谱中可用作固定相(吸收值:≤260 nm处0.2;280 nm处≤0.1)。
應用
  • Challenges in Pharmacokinetic Modelling of [(18)F]fluoro-PEG-folate PET/CT Imaging in Epithelial Ovarian Cancer Patients.: 本研究解决了使用聚乙二醇 (PEG) 偶联成像剂对卵巢癌进行 PET/CT 药代动力学建模的复杂问题,凸显了 PEG 在诊断成像中的适应性和临床意义(Ruytenberg et al., 2024)。
  • Assessing the toxicity of one-step-synthesized PEG-coated gold nanoparticles: in vitro and in vivo studies.: 研究一步合成的 PEG 包覆金纳米粒子的生物相容性,评估其在细胞和动物模型中的安全性,凸显PEG 在增强纳米药物安全性方面的作用(Garrigós et al., 2024)。
  • Microwave synthesized novel biomass carbon dots applied in the fluorescent detection of crystal violet.: 本研究探讨了PEG在增强染料检测荧光的合成碳量子点方面的应用,提供了有关PEG在环境监测和安全方面的更广泛的潜在应用方面的见解(Yin et al., 2024)。
  • Modified zero-valent iron nanoparticles enhanced remediation of PCBs-contaminated soil.: 本研究说明了聚乙二醇在环境清理中的效用,详细介绍了通过应用聚乙二醇改性纳米粒子来增强土壤修复技术,反映了聚乙二醇在不同领域的多用途性(Zhao et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在重悬后存放于室温(20°C)。储备液可在室温最长稳定6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup