产品名称
聚乙烯醇缩丁醛, resin prepared from vinyl acetate monomer
品質等級
形狀
powder
技術
microbe id | staining: suitable
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚乙烯醇缩丁醛是由醋酸乙烯单体合成的一类树脂。它在制造用于研磨硬质合金的酚醛树脂粘合金刚石砂轮方面有所应用。
應用
聚乙烯醇缩丁醛树脂类似于 Butvar® B-98,用于电子显微镜中的薄膜支持。
法律資訊
Butvar is a registered trademark of Solutia, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Plastic Films: Situation and Outlook : a Rapra Market Report (2004)
Phenolic Resins: Chemistry, Applications, Standardization, Safety and Ecology (2000)